Documenti fondamentali
SAB5600260
Sigma-Aldrich
Anti-CD163 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM371, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
M130
Scegli un formato
100 μL
CHF 431.00
1 ML
Chiedi
CHF 431.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 431.00
1 ML
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 431.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM371, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD163(9332)
Specificità
This antibody reacts to human CD163.
Immunogeno
A peptide corresponding to the N-terminus of human CD163
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Ist dieser Antikörper spezifisch nur für humanes CD163 oder erkennt er auch Maus CD163?
    1 answer
    1. This antibody has only been tested on human samples.