208902
Calpastatin Peptide
A 27-amino acid, cell-permeable peptide encoded by exon 1B of human calpastatin that acts as a potent inhibitor of calpain I and calpain II (IC₅₀ = 20 nM for purified rabbit calpain II).
Sinonimo/i:
Calpastatin Peptide, CS Peptide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
1% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
calpain 2
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Kawasaki, J., et al. 1989. J. Biochem. 106, 274.
Maki, M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 18866.
WGK 1
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.