MAB5554
Anti-Pax6 Antibody, clone AD1.5
ascites fluid, clone AD1.5, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AD1.5, monoclonal
Reattività contro le specie
zebrafish, rat, human, chicken, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAX6(5080)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Embryonic eye tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1