Documenti fondamentali
ABE135
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Sp1
from rabbit
Sinonimo/i:
Sp1 transcription factor, specificity protein 1
Scegli un formato
100 μG
CHF 360.00
CHF 360.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 360.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 360.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SP1(6667)
Descrizione generale
Sp1 è stato il primo fattore di trascrizione a essere stato caratterizzato nelle cellule di mammifero. Questa proteina interviene nella regolazione dell′espressione genica. La proteina Sp1 presenta tre motivi a dito di zinco Cys2His2 per i quali è stato dimostrato il legame alla sequenza consenso 5′-(G/T)GGGCGG(G/A)(G/A)(C/T)-3′, nota anche come GC box. Sp1 è un fattore di trascrizione ubiquitario, indispensabile per l'espressione di svariati geni, per esempio quelli coinvolti nel ciclo cellulare e nello sviluppo. L′interazione della proteina Sp1 con il GC box attiva la trascrizione di specifici mRNA di geni contenenti siti di riconoscimento funzionali.
Specificità
Omologia di sequenza del 99% rispetto alla proteina di scimpanzé, cane e scimmia Rhesus.
Questo anticorpo riconosce la proteina Sp1.
Immunogeno
Proteina ricombinante marcata con tag GST corrispondente alla proteina Sp1 umana full-length.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rivelato Sp1 in cellule HeLa e A431.
Immunoprecipitazione: 10 µg di un lotto rappresentativo hanno immunoprecipitato la proteina Sp1 da 500 µg di estratto nucleare di cellule HeLa.
L′anticorpo anti-Sp1 è un anticorpo policlonale di coniglio per la rivelazione della proteina Sp1, detta anche fattore di trascrizione Sp1 o proteina di specificità 1, e il suo uso è stato convalidato in WB, IP & ICC.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata mediante Western blotting su estratto nucleare di cellule HeLa.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare il fattore Sp1 in 10 µg di estratto nucleare di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
95 kDa e 105 kDa
Linkage
Sostituisce: MABE550
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Formato: purificato
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Estratto nucleare di cellule HeLa
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Adrien Morel et al.
Oncotarget, 8(28), 46163-46176 (2017-05-19)
High-risk human papillomaviruses are the etiological agents of cervical cancer and HPV16 is the most oncogenic genotype. Immortalization and transformation of infected cells requires the overexpression of the two viral oncoproteins E6 and E7 following HPV DNA integration into the
K A Gajewska et al.
Nature communications, 12(1), 5904-5904 (2021-10-10)
The importin superfamily member Importin-13 is a bidirectional nuclear transporter. To delineate its functional roles, we performed transcriptomic analysis on wild-type and Importin-13-knockout mouse embryonic stem cells, revealing enrichment of differentially expressed genes involved in stress responses and apoptosis regulation.
Christoph Hoffmann et al.
PloS one, 8(12), e83426-e83426 (2014-01-07)
Uncoupling protein (UCP) 3 is a mitochondrial inner membrane protein implicated in lipid handling and metabolism of reactive oxygen species. Its transcription is mainly regulated by peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR), a family of nuclear hormone receptors. Employing bandshift assays, RNA
Lina Adwan et al.
Neuropharmacology, 79, 596-602 (2014-01-28)
Environmental exposure to lead (Pb) early in life results in a latent upregulation of genes and products associated with Alzheimer's disease (AD), particularly the plaque forming protein amyloid beta (Aβ). Furthermore, animals exposed to Pb as infants develop cognitive decline
Sandra Kissing et al.
Autophagy, 13(4), 670-685 (2017-01-28)
The vacuolar-type H+-translocating ATPase (v-H+-ATPase) has been implicated in the amino acid-dependent activation of the mechanistic target of rapamycin complex 1 (MTORC1), an important regulator of macroautophagy. To reveal the mechanistic links between the v-H+-ATPase and MTORC1, we destablilized v-H+-ATPase