Documenti fondamentali
AB2237
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PAX6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Aniridia type II protein, paired box 6, paired box gene 6, paired box gene 6 (aniridia, keratitis), paired box homeotic gene-6
Scegli un formato
100 μG
CHF 726.00
CHF 726.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 726.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 726.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, chicken
Non deve reagire con
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAX6(5080)
Descrizione generale
PAX6 è il più studiato dei geni PAX ed è abbondantemente descritto in letteratura come gene "regolatore master" per lo sviluppo degli occhi e di altri organi sensoriali, di alcuni tessuti neurali ed epidermici e di altre strutture omologhe, di solito derivate da tessuti ectodermici. Questo fattore di trascrizione è conosciuto soprattutto per il suo ruolo nell'espressione indotta interspecificamente di occhi ectopici ed è di importanza medica perché i mutanti eterozigoti producono un ampio spettro di difetti oculari, come l'aniridia nell'uomo. Questo fattore di trascrizione è codificato dal gene paired box 6, uno dei numerosi omologhi umani del gene prd di Drosophila melanogaster. Oltre alla caratteristica distintiva di questa famiglia di geni, un dominio paired molto conservato, la proteina codificata contiene anche un omeodominio. Entrambi i domini sono noti per la loro capacità di legare il DNA e funzionare come regolatori della trascrizione genica. Questo gene è espresso nel sistema nervoso e negli occhi in via di sviluppo. È risaputo che le mutazioni di questo gene sono responsabili di due malattie degli occhi, l′aniridia e l'anomalia di Peters.
Specificità
L′anticorpo riconosce la regione C-terminale della proteina PAX6.
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH corrispondente alla regione C-terminale di PAX6
Applicazioni
Immunocitochimica:
Sono state utilizzate diluizioni di lavoro da 1:50 a 1:1.000 di anti-Pax6 per risolvere la proteina nel midollo spinale di pollo.
L′anticorpo anti-PAX6 consente di rilevare i livelli di PAX6 & è stato descritto in letteratura & convalidato per WB & IC.
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su lisati di cervello di ratto e di topo.
Saggio di Western blotting:
questo lotto in una concentrazione di 0,5 µg/mL ha rivelato la proteina PAX6 su 10 µg di lisati cerebrali di topo e di ratto.
Descrizione del bersaglio
Circa 48 kDa
Linkage
Sostituisce: AB5409
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato per immunoaffinità in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM con lo 0,05% di NaN3.
Risultati analitici
Controllo
Lisati di cervello di topo e di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Keith W Vance et al.
The EMBO journal, 33(4), 296-311 (2014-02-04)
Although some long noncoding RNAs (lncRNAs) have been shown to regulate gene expression in cis, it remains unclear whether lncRNAs can directly regulate transcription in trans by interacting with chromatin genome-wide independently of their sites of synthesis. Here, we describe
Erin Knock et al.
Neural development, 10, 13-13 (2015-05-03)
Chromatin-modifying complexes have key roles in regulating various aspects of neural stem cell biology, including self-renewal and neurogenesis. The methyl binding domain 3/nucleosome remodelling and deacetylation (MBD3/NuRD) co-repressor complex facilitates lineage commitment of pluripotent cells in early mouse embryos and
Abby L Manthey et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(8), 5445-5455 (2014-08-02)
Posterior capsular opacification (PCO), the most prevalent side effect of cataract surgery, occurs when residual lens epithelial cells (LECs) undergo fiber cell differentiation or epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). Here, we used a murine cataract surgery model to investigate the role of
Noriaki Sasai et al.
PLoS biology, 12(7), e1001907-e1001907 (2014-07-16)
A relatively small number of signals are responsible for the variety and pattern of cell types generated in developing embryos. In part this is achieved by exploiting differences in the concentration or duration of signaling to increase cellular diversity. In
Notch signaling maintains neural rosette polarity.
Main, H; Radenkovic, J; Jin, SB; Lendahl, U; Andersson, ER
Testing null
Articoli
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolli
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.