Documenti fondamentali
MAB5296
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ossitocina, clone 4G11
ascites fluid, clone 4G11, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
Scegli un formato
100 μL
CHF 841.00
CHF 841.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 841.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 841.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G11, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OXTR(5021)
Specificità
Riconosce l′ossitocina. Assenza di reattività con arginina-vasopressina, vasotocina o la [Asu1,6,Arg8]-vasopressina all′ELISA competitivo.
Immunogeno
Ossitocina coniugata a tireoglobulina.
Applicazioni
Immunoistochimica su tessuto congelato fissato in paraformaldeide al 4%: 1:5.000-1:10.000.
ELISA: 1:1.000.000
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-ossitocina, clone 4G11, è convalidato per l′uso nei saggi di ELISA e IH per la rivelazione dell′ossitocina.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Mariela Mitre et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(8), 2517-2535 (2016-02-26)
Oxytocin is a neuropeptide important for social behaviors such as maternal care and parent-infant bonding. It is believed that oxytocin receptor signaling in the brain is critical for these behaviors, but it is unknown precisely when and where oxytocin receptors
Catherine E Barrett et al.
Neuropharmacology, 85, 357-366 (2014-06-14)
The melanocortin receptor (MCR) system has been studied extensively for its role in feeding and sexual behavior, but effects on social behavior have received little attention. α-MSH interacts with neural systems involved in sociality, including oxytocin, dopamine, and opioid systems.
Xiao-Fang Li et al.
The Journal of biological chemistry, 289(37), 25445-25459 (2014-08-07)
K(+)-dependent Na(+)/Ca(2+)-exchangers are broadly expressed in various tissues, and particularly enriched in neurons of the brain. The distinct physiological roles for the different members of this Ca(2+) transporter family are, however, not well described. Here we show that gene-targeted mice
Peimin Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 284(34), 22878-22887 (2009-06-23)
It is well established that CpG promotes pro-inflammatory cytokine and antibody production by B cells via the Toll-like receptor 9 (TLR9)-dependent pathway. However, scavenger receptors (SRs) are also capable of binding such pathogen-derived molecules, yet their contribution to CpG-induced signaling
Ranjan K Roy et al.
Communications biology, 1, 160-160 (2018-10-16)
Myocardial infarction (MI) initiates an increase in cardiac sympathetic nerve activity (SNA) that facilitates potentially fatal arrhythmias. The mechanism(s) underpinning sympathetic activation remain unclear. Some neuronal populations within the hypothalamic paraventricular nucleus (PVN) have been implicated in SNA. This study