Documenti fondamentali
MAB5224
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-internessina α, CT, clone 2E3
culture supernatant, clone 2E3, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INA(9118)
Descrizione generale
La proteina alfa-internessina è un filamento intermedio di classe IV di circa 66 kDa, originariamente scoperta perché purificata insieme ad altre subunità di neurofilamento {Pachter J et al J. Cell Biol 101:1316-22 (1985). È correlata, ma distinta, alle più nota tripletta di proteine dei neurofilamenti (NF-L, NF-M e NF-H), che presentano motivi di sequenza proteica e un'organizzazione intronica simili. È espressa in grandi quantità nelle prime fasi dello sviluppo neuronale, ma con il procedere dello sviluppo viene sottoregolata in molti neuroni. Molte classi di neuroni maturi contengono l′alfa-internessina oltre a NF-L, NF-M e NF-H. In alcuni neuroni maturi l′alfa-internessina è l'unica subunità di neurofilamenti espressa. Gli anticorpi contro l'alfa-internessina sono pertanto delle sonde uniche per studiare e classificare i tipi di neuroni e seguirne i processi in sezioni e in colture di tessuto. Inoltre, l'espressione molto precoce dell'alfa-internessina durante lo sviluppo fa sì che la sua presenza sia una caratteristica diagnostica precoce e comoda delle cellule progenitrici neuronali e di altre cellule impegnate nel lignaggio neuronale. Studi recenti mostrano anche una marcata sovraregolazione dell′alfa-internessina durante la rigenerazione neuronale {McGraw et al 2002}. L'uso di anticorpi contro questa proteina nello studio dei tumori cerebrali non è stato finora esaminato, ma potrebbe essere un argomento di interesse.
Specificità
Alfa-internessina. Diretto contro i 164 amminoacidi C-terminali dell'alfa-internessina di ratto.
Immunogeno
Alfa-internessina ricombinante di ratto a lunghezza intera.
Epitopo: C-terminale
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-internessina, α, regione C-terminale, clone 2E3, è stato convalidato per la rilevazione dell′internessina in ELISA, IP, WB, IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Marcatori neuronali & gliali
Western blotting: l'anticorpo rileva una banda proteica a 55-66 kDa, come atteso per l'alfa-internessina {Evans, et al, 2001}.
Immunocitochimica su cellule PC12 e Ntera-2.
Immunoistochimica su tessuti fissati con formalina e metanolo. Compatibile anche con sezioni di tessuto incluse in paraffina.
Immunoprecipitazione
ELISA
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Linkage
Sostituisce: 04-1032
Stato fisico
IgG di topo in surnatante di coltura a bassa concentrazione di siero (1%), senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C in aliquote non diluite al massimo per 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Deepti Narasimhaiah et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 32(1), 30-37 (2011-04-13)
Recently, mutations in IDH1 and IDH2 have been reported as an early and common genetic alteration in diffuse gliomas, being possibly followed by 1p/19q loss in oligodendrogliomas and TP53 mutations in astrocytomas. Lately, IDH1 mutations have also been identified in
Wei-Hao Peng et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 728905-728905 (2021-11-23)
Purpose: The rearranged during transfection (RET) receptor tyrosine kinase plays a key role in transducing signals related to cell growth and differentiation. Ret mutant mice show abnormal retinal activity and abnormal levels and morphology of bipolar cells, yet die on
Mala V Rao et al.
Journal of neurochemistry, 137(2), 253-265 (2016-01-13)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive motor neuron disease with a poorly understood cause and no effective treatment. Given that calpains mediate neurodegeneration in other pathological states and are abnormally activated in ALS, we investigated the possible ameliorative effects
Aidong Yuan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(36), 11316-11329 (2009-09-11)
The ultrastructural view of the axonal cytoskeleton as an extensively cross-linked network of neurofilaments (NFs) and other cytoskeletal polymers contrasts with the dynamic view suggested by axonal transport studies on cytoskeletal elements. Here we reconcile these perspectives by showing that
F N Ko et al.
The Journal of clinical investigation, 98(6), 1493-1501 (1996-09-15)
The mitogenic effect of activated coagulation factor X (factor Xa) was examined in cultured aortic smooth muscle cells (VSMC) from Wistar-Kyoto rats (WKY). Factor Xa stimulated DNA synthesis and cell growth in VSMC, not through the phospholipase C-protein kinase C