MAB4356
Anti-DPPA-2 Antibody, clone 6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
Sinonimo/i:
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Dppa2(73703)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Western Blotting: Recommended working concentration is 2 µg/mL.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1