04-1481
Anti-RPA2 p34 Antibody, clone RPA20 1-46
from mouse, clone RPA20, clone 1-46
Sinonimo/i:
RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, Replication factor A protein 2, replication protein A2 (32kD), replication protein A2, 32kDa, Replication protein A 32kDa subunit, RF-A, replication factor-A protein 2, p32, p34, RPA2, REPA2, RPA32.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1-46, monoclonal
RPA20, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPA2(6118)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RPA2 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate