Documenti fondamentali
MAB3738
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PML, clone 36.1-104
ascites fluid, clone 36.1-104, Chemicon®
Sinonimo/i:
Promyelocytic Leukemia Protein, Tripartite Motif Protein 19
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
36.1-104, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Non deve reagire con
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PML(5371)
Descrizione generale
PML è una proteina nucleare contenente un motivo tripartito (TRIM) che può funzionare, tra le altre cose, come fattore di trascrizione, coattivatore di recettori nucleari (Ruggero, 2000), regolatore dell'apoptosi (Guo, 2000), mediatore della risposta antivirale indotta dall'interferone (Regand e Chelbi-Aliz, 2001) e come soppressore della crescita e della trasformazione oncogenica (Mu, 1997). La PML è localizzata nel nucleoplasma e in strutture subnucleari denominate Promyelocytic Leukemia Bodies (anche noti come Nuclear Domain 10). La localizzazione della PML nei nuclear bodies richiede la sua modificazione da parte di SUMO (Small Ubiquitin Modifier) ed è necessaria per la corretta formazione e per l′integrità di queste strutture. In letteratura sono state descritte almeno 14 varianti di splicing di PML con peso molecolare compreso tra 48 e 97 kDa (calcolato). Il significato funzionale delle diverse varianti di splicing non è ancora stato ben chiarito: Nei pazienti con leucemia promielocitica acuta, il gene PML è coinvolto in almeno due specifiche traslocazioni cromosomiche che risultano nell'espressione di proteine chimeriche che comprendono il recettore alfa dell'acido retinoico, RARalpha. (RARalpha DNA- and Hormone-binding domains; Pandolfi, 2001). Tutte le isoforme di PML, così come le proteine​chimeriche PML-RARalpha espresse in alcuni tipi di APL, contengono lo stesso N-terminale ma si differenziano nella porzione C-terminale (Jenson, 2001).
Specificità
Riconosce PML (Promyelocytic Leukemia protein) di topo. In analisi di Western blotting di estratti proteici ottenuti da fibroblasti embrionali di topo (MEF1), MAB3738 riconosce una banda che migra a circa 106 kDa che corrisponde a PML.
Immunogeno
Proteina di fusione PML con tag di istidina, corrispondente agli amminoacidi 1-581 della PML murina.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo anti-PML, clone 36.1-104 è un anticorpo monoclonale di topo per il rilevamento di PML, nota anche come Promyelocytic Leukemia Protein. E′ stato validato in ICC, IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Western blotting (1:500)
Immunoprecipitazione
Immunocitochimica (1:100)
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Descrizione del bersaglio
106 kDa
Stato fisico
Liquido ascitico privo di conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Conservare per 1 anno a -20°C dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
CONTROLLO POSITIVO: fibroblasti embrionali di topo (MEF1).
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Tracy Dagher et al.
The Journal of experimental medicine, 218(2) (2020-10-20)
Interferon α (IFNα) is used to treat JAK2V617F-driven myeloproliferative neoplasms (MPNs) but rarely clears the disease. We investigated the IFNα mechanism of action focusing on PML, an interferon target and key senescence gene whose targeting by arsenic trioxide (ATO) drives
Arkadiy K Golov et al.
PloS one, 10(10), e0139855-e0139855 (2015-10-06)
The extremely high concentration of macromolecules in a eukaryotic cell nucleus indicates that the nucleoplasm is a crowded macromolecular solution in which large objects tend to gather together due to crowding forces. It has been shown experimentally that crowding forces
Marie-Odile Baudement et al.
Genome research, 28(11), 1733-1746 (2018-10-06)
The mammalian cell nucleus contains numerous discrete suborganelles named nuclear bodies. While recruitment of specific genomic regions into these large ribonucleoprotein (RNP) complexes critically contributes to higher-order functional chromatin organization, such regions remain ill-defined. We have developed the high-salt-recovered sequences-sequencing
Sonia Missiroli et al.
Cell reports, 16(9), 2415-2427 (2016-08-23)
The precise molecular mechanisms that coordinate apoptosis and autophagy in cancer remain to be determined. Here, we provide evidence that the tumor suppressor promyelocytic leukemia protein (PML) controls autophagosome formation at mitochondria-associated membranes (MAMs) and, thus, autophagy induction. Our in vitro and
Srikanth Talluri et al.
PloS one, 8(8), e72236-e72236 (2013-08-13)
The Retinoblastoma protein (pRB) is a key tumor suppressor that is functionally inactivated in most cancers. pRB regulates the cell division cycle and cell cycle exit through protein-protein interactions mediated by its multiple binding interfaces. The LXCXE binding cleft region