MAB1950
Anti-Integrin α2 Antibody, clone P1E6
clone P1E6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1E6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA2(3673)
Specificità
Applicazioni
Cell Structure
Integrins
Suitable for immunofluorescence using fresh frozen or acetone fixed tissues. Not recommended for traditional formalin fixed paraffin embedded tissues.
Final working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Skin (Basement membrane)
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2