Merck
MABE286
Anticorpo anti-proteina di replicazione A, clone RPA34-19
clone RPA34-19, from mouse
Sinonimo/i:
Replication protein A 32 kDa subunit, RP-A p32, Replication factor A protein 2, RF-A protein 2, Replication protein A 34 kDa subunit, RP-A p34
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RPA34-19, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
2
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RPA34-19, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RPA2(6118)
General description
La RPA (RP-A p32) è un complesso proteico eterotrimerico che si lega specificamente al DNA a singolo filamento (ssDNA). È composta da tre subunità: RPA1 (70 kDa), RPA2 (32 kDa) e RPA3 (14 kDa). La RPA svolge più ruoli nella replicazione del DNA. All′inizio della replicazione del DNA, il complesso RPA viene reclutato sulla cromatina perché è necessario per il successivo reclutamento sia della DNA polimerasi che delle altre proteine coinvolte nell′inizio della replicazione. Una volta iniziata la replicazione, RPA si sposta insieme alla forca replicativa, con la funzione di stabilizzare il DNA e cooperare alla sua sintesi. Oltre alla sua funzione nella replicazione, il complesso RPA risulta svolgere ruoli essenziali anche nella riparazione dei danni e nella ricombinazione. La subunità di 32 kDa viene fosforilata dalla famiglia di chinasi cdc2 quando le cellule entrano nella fase S del ciclo cellulare, nonché dalle chinasi ATM, ATR e DNA-PK in risposta a un danno al DNA.
Visualizzato a ~34 kDa. Questa proteina si presenta in 3 isoforme: isoforma 1 (~29 kDa), isoforma 2 (~30 kDa) e isoforma 3 (~39 kDa).
Immunogen
Proteina di replicazione A purificata da cellule U293.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anti-proteina di replicazione A (RPA), clone RPA34-19, è un anticorpo monoclonale di topo per la rivelazione della proteina di replicazione A, nota anche con il nome di proteina di replicazione A subunità di 32 kDa, RP-A p32, e il suo uso è convalidato per saggi di WB, ICC & IHC.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:250 ha permesso di rivelare la proteina di replicazione A in cellule A431.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:5 ha permesso di rilevare la proteina di replicazione A nei villi coriali di placenta umana e in tessuto di adenocarcinoma colorettale umano.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Physical form
Formato: purificata
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:2.000 ha permesso di rivelare la proteina di replicazione A in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c