Documenti fondamentali
MAB3430
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-desmina, clone DE-B-5
clone DE-B-5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
DE-B-5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, frog, pig, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DES(1674)
Specificità
L′anticorpo reagisce con la desmina umana, di maiale, ratto e rospo. Nelle sezioni di tessuto, questo anticorpo si usa per colorare le cellule muscolari scheletriche, cardiache, viscerali e alcune muscolari lisce vascolari. Alcune linee cellulari come RD (ATCC CCL 136) e BHK-21 di criceto risultano positive (Debus et al., 1983).
Immunogeno
Desmina purificata.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunocitochimica: (5 μg/mL). Immunoistochimica: (5 μg/mL). Vedere il documento IHC2011-6 per i protocolli relativi alla prediluizione e all′inclusione in paraffina.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Protocolli di immuno-isto/citochimica
I campioni ideali sono quelli ottenuti da sezioni congelate di campioni di tessuti congelati in stock. Le sezioni congelate vanno asciugata all′aria e poi fissate in acetone a -20 °C per 10 minuti. Quindi si lascia evaporare l′acetone in eccesso a 15-25 °C. Si può anche usare materiale fissato in alcol e incluso in paraffina (2). La fissazione in formaldeide riduce o elimina l′intensità della colorazione a seconda delle condizioni in cui viene condotta. Altre condizioni di fissazione vanno prima testate dal ricercatore.
Risulta vantaggioso bloccare i siti di legame aspecifico coprendo le sezioni con siero di vitello fetale per 20-30 minuti a 15-25 °C. L′eccesso di siero di vitello fetale si rimuove per decantazione prima di applicare la soluzione con l′anticorpo.
Si usa acetone anche per fissare i preparati per citocentrifuga di cellule singole o di strisci cellulari. In tal caso, però, i preparati non vanno asciugati all′aria e l′acetone in eccesso va rimosso mediante un lavaggio breve con tampone fosfato salino (PBS).
Quindi, si procede come segue:
• coprire il preparato con 10-20 μL di soluzione con l′anticorpo e incubare in camera umida a 37°C per 1 h;
• immergere brevemente il vetrino in PBS quindi lavare 3 X in PBS per 3 minuti (cambiando ogni volta il bagno di PBS);
• asciugare i margini del preparato e coprirlo con 10-20 μL di soluzione di anticorpo anti-Ig di topo-FITC o anti-IgG di topo-perossidasi e incubare per 1 h a 37°C in camera umida;
• Lavare il vetrino come descritto sopra.
Durante i vari passaggi, il preparato non va mai lasciato asciugare.
Se si usa una tecnica di immunofluorescenza indiretta, coprire il preparato con un mezzo di inclusione adatto (per es., Moviol, Hoechst) ed esaminare sotto microscopio a fluorescenza. Se come anticorpo secondario si usa un coniugato con POD, il preparato va coperto con una soluzione contenente il substrato (vedere sotto) incubando a 15-25 °C finché non si sviluppa un colore rosso-bruno. Durante questo periodo di incubazione, il controllo negativo (per es., solo l′anticorpo secondario) non deve cambiare colore. Successivamente, si lava via il substrato utilizzando il PBS e, se si desidera, si colora il preparato con il colorante emallume per circa 1 minuto. La soluzione di emallume va quindi lavata via con PBS e quindi il preparato può essere incluso ed esaminato.
Soluzioni dei substrati
Amminoetil-carbazolo: sciogliere 2 mg di 3-ammino-9-etilcarbazolo con 1,2 mL di dimetilsolfossido e aggiungere 28,8 mL di Tris-HCI 50 mM, pH 7,3, e 20 μL di H2O2 3% (p/v). La soluzione va preparata estemporaneamente ogni giorno. Diamminobenzidina: sciogliere 25 mg di 3,3′-diamminobenzidina con 50 mL di Tris/HCl 50 mM, pH 7,3, e aggiungere 40 μL di H2O2 3% (p/v). La soluzione va preparata estemporaneamente ogni giorno.
Rivela la desmina con questo anticorpo anti-desmina, clone DE-B-5, convalidato per i saggi di WB, IH, IH(P).
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Qualità
Analisi di Western blotting: diluizione 1:1.000
Linkage
Sostituisce: 04-585
Stato fisico
Formato: purificato
Liquido in tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M con azoturo di sodio 0,1%, pH 7,6.
Stoccaggio e stabilità
Conservare l′anticorpo in frigorifero a 2-8°C in aliquote non diluite per non più di 6 mesi. NON CONGELARE.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Meriem Khairoun et al.
PloS one, 10(4), e0121555-e0121555 (2015-04-25)
Diabetes mellitus (DM) is associated with a range of microvascular complications including diabetic nephropathy (DN). Microvascular abnormalities in the kidneys are common histopathologic findings in DN, which represent one manifestation of ongoing systemic microvascular damage. Recently, sidestream dark-field (SDF) imaging
Cytotoxic role of methylglyoxal in rat retinal pericytes: Involvement of a nuclear factor-kappaB and inducible nitric oxide synthase pathway.
Kim J, Kim OS, Kim CS, Kim NH, Kim JS
Chemico-Biological Interactions null
Nathan R Tucker et al.
Experimental cell research, 315(18), 3176-3186 (2009-07-08)
Injury to muscle tissue plays a central role in various cardiovascular pathologies. Overexpression of the small heat shock protein Hsp27 protects muscle cells against thermal, oxidative and ischemic stress. However, underlying mechanisms of this protection have not been resolved. A
Two-dimensional gel electrophoresis maps of the proteome and phosphoproteome of primitively cultured rat mesangial cells.
Xiao-Sheng Jiang,Liu-Ya Tang,Xing-Jun Cao,Hu Zhou,Qi-Chang Xia,Jia-Rui Wu,Rong Zeng
Electrophoresis null
Identification, selection, and enrichment of cardiomyocyte precursors.
Zanetti, BF; Gomes, WJ; Han, SW
BioMed Research International null