MAB2120Z
Anti-NCAM Antibody, extracellular, clone ERIC-1, Azide free
clone ERIC-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
NeuralCellAdhesionMolecule, CD56, MAB2120
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ERIC-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for flow cytometry
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCAM1(4684)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: Recognizes 120, 140, and 180 kDa NCAM isoforms.
ELISA: 80 ng/mL
Does not work in flow cytometry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Neurofilament & Neuron Metabolism
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Recommended positive control tissue: Neuroblastoma
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2