MAB1997-AF647
Anti-Integrin β1 Antibody, clone MB1.2 Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone MB1.2, from rat, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Integrin beta-1, CD29, Fibronectin receptor subunit beta, GpIIa, VLA-1/2/3/4/5/6 subunit beta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MB1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Itgb1(16412)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1997) and FITC conjugate (Cat. No. FCMAB269F) are also available for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, and Western Blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin-beta1 in NIH/3T3 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2