MAB1998Z
Anti-Integrin α2β1 Antibody, clone BHA2.1, azide free
clone BHA2.1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
VLA-2, MAB1998
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BHA2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA2(3673)
Categorie correlate
Specificità
Applicazioni
Cell Structure
Integrins
Immunoprecipitation: Immunoprecipitation of VLA-2 integrins from lysate of 10E6 cell equivalent requires 2-5 μg of BHA2.1
immunohistochemistry in frozen tissue sections: 5 μg/mL
Does not detect alpha2 integrin subunit by Western blot presumably due to conformational properties of the epitope involved. The epitope for BHA2.1 is dependent on the presence of the (I) domain of alpha2 integrin subunit and does not bind VLA-2 variant which lacks the I-domain.
Function Blocking: BHA2.1 inhibits VLA-2 mediated cell adhesion to collagen and laminin; complete inhibition can generally be achieved at a final concentration of 10 μg/mL.
Final working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Skin, CD4 & CD8 positive T cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2