MAB19310-C
Anticorpo anti-aggrecano, scisso da MMP, clone AF-28, senza liquido ascitico
clone AF-28, from mouse
Sinonimo/i:
Aggrecan core protein, MMP-cleaved, Cartilage-specific proteoglycan core protein, MMP-cleaved, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, MMP-cleaved, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, MMP-cleaved, CSPCP, MMP-cleaved
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AF-28, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, porcine, human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAN(176)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Struttura cellulare
Saggio immunoistochimico: l′aggrecano scisso da MMP è stato rivelato grazie a questo anticorpo in sezioni incluse in paraffina di tibia sia di topi wild-type che di topi con espressione diminuita di MMP-13 (Zhou, X., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 107(29):12919-12924).
Saggio di Western blotting: con un lotto rappresentativo è stato rilevato un livello maggiore di frammenti FFGV scissi da MMP in campioni di cartilagine osteoartrosica (OA) rispetto al livello osservato nei campioni di cartilagine normale (Struglics, A., and Hansson, M. (2012). Biochem. J. 446(2):213-223).
Saggio di Western Blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare il frammento G2 dopo digestione della regione G1-G2 ricombinante con MMP, ma non i frammenti non digeriti, digeriti con elastasi o tripsina (Mercuri, F.A., et al. (1999). J. Biol . Chem. 274(45):32387-32395).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato i frammenti digeriti con MMP-13 di aggrecano di origine umana e bovina, di ratto, di maiale ma non di squalo. Il clone AF-28 non ha identificato l′aggrecano non degradato (Fosang, A.J., et al. (1996). FEBS Lett. 380(1-2):17-20).
Saggio di Western blotting: con un lotto rappresentativo sono stati rivelati i frammenti di aggrecano generati in vitro dalla scissione con MMP e vari frammenti di aggrecano il liquido sinoviale di pazienti con artrite (Fosang, A.J., et al. (1995). Biochem. J. 310( Pt 1):337-343).
Proteine dell′ECM
Qualità
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare l′aggrecano scisso da MMP in 10 µg di lisato di condrociti umani.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1