Documenti fondamentali
AB1031
Sigma-Aldrich
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Cartilage-specific proteoglycan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, aggrecan 1 (chondroitin sulfate proteoglycan 1, large aggregating proteoglycan, antigen identified by monoclonal antibody A0122), aggrecan proteoglycan, aggrecan
Scegli un formato
50 μG
CHF 749.00
CHF 749.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 749.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 749.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-aggrecano, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAN(176)
Descrizione generale
Il proteoglicano di condroitin solfato aggregante o aggrecano è uno dei proteoglicani più studiati. Molti monomeri singoli di aggrecano si legano all'acido ialuronico per formare un aggregato; il monomero è noto come aggrecano. Gli aggregati sono composti da un massimo di 100 monomeri attaccati a una singola catena di acido ialuronico. L'elevato contenuto di catene polisaccaridiche caricate negativamente contribuisce al rigonfiamento osmotico della cartilagine e, in combinazione con le fibre di collagene intatte, determina la resistenza della cartilagine articolare alle forze di compressione e un'elevata resistenza alla trazione. L'aggrecano è abbondante nella cartilagine articolare e ne costituisce il 10% del peso secco.
Specificità
AB1031 è specifico per l'aggrecano di topo; la reattività con altre specie non è stata testata.
Reattività crociata prevista con uomo e ratto.
Immunogeno
Proteina di fusione GST contenente gli amminoacidi 1177-1326 dell'aggrecano di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica (paraffina):
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato alla concentrazione di 10 μg/mL. Vedere alla voce Protocollo la nota relativa ai trattamenti con Triton X-100.
Immunoprecipitazione:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato alla concentrazione di 5 μg/500 μL di estratto di membrana cellulare in PBS con inibitori e >0,5% di Triton X-100.
L′anticorpo anti-aggrecano è adatto per scopi di IF, IH(P), IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Saggio di Western blotting:
questo lotto diluito 1:500 ha rivelato AGGRECANO su 10 μg di lisati di cervello di topo.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità, in PBS. L′anti-GST non è stato adsorbito. Liquido.
Nota: L′aggrecano è presente nella cartilagine articolare, nel cervello, nel cuore e in altri tessuti.
Purificato per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione: Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la vial e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Cartilagine, tubo neurale e tessuto cerebrale.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Timothy P Rutkowski et al.
Journal of cell science, 129(11), 2145-2155 (2016-05-11)
RBPjκ-dependent Notch signaling regulates multiple processes during cartilage development, including chondrogenesis, chondrocyte hypertrophy and cartilage matrix catabolism. Select members of the HES- and HEY-families of transcription factors are recognized Notch signaling targets that mediate specific aspects of Notch function during
Biglycan and fibromodulin have essential roles in regulating chondrogenesis and extracellular matrix turnover in temporomandibular joint osteoarthritis.
Embree, MC; Kilts, TM; Ono, M; Inkson, CA; Syed-Picard, F; Karsdal, MA; Oldberg, A; Bi, Y; Young, MF
The American Journal of Pathology null
Mandy Sonntag et al.
BMC biology, 16(1), 99-99 (2018-09-27)
Perineuronal nets (PNNs) are specialized aggregations of extracellular matrix (ECM) molecules surrounding specific neurons in the central nervous system (CNS). PNNs are supposed to control synaptic transmission and are frequently associated with neurons firing at high rates, including principal neurons
Huimin Yan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(41), E6199-E6208 (2016-09-30)
Osteoarthritis (OA) is a major cause of disability and morbidity in the aging population. Joint injury leads to cartilage damage, a known determinant for subsequent development of posttraumatic OA, which accounts for 12% of all OA. Understanding the early molecular
Aggrecan, link protein and tenascin-R are essential components of the perineuronal net to protect neurons against iron-induced oxidative stress.
Suttkus, A; Rohn, S; Weigel, S; Glockner, P; Arendt, T; Morawski, M
Cell Death & Disease null