MAB1581
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, Cat-315
Sinonimo/i:
CSPG
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteoglicano condroitin solfato, epitopo: core proteico, clone Cat-315, ascites fluid, clone Cat-315, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Cat-315, monoclonal
Reattività contro le specie
feline, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAN(176)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocitochimica: 1:500 su colture primarie di neuroni.
Immunoblot: 1:5,000, riconosce una banda a 680 kDa.
Immunoprecipitazione.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.