MAB1160
Anti-gC1q-R/p33 Antibody, CT, aa 204-218, clone 74.5.2
clone 74.5.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
ASF/SF2-associated protein p32, Glycoprotein gC1qBP, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, gC1q-R protein, p33, C1qBP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
74.5.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C1QBP(708)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Immunoprecipitation
ELISA
FACS
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2