Documenti fondamentali
AP1003700
Millipore
Tamponi assorbenti
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in fibra di cellulosa
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cellulose fiber
plain filter
white filter
Descrizione
37 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diametro
37 mm
Diam. filtro
37 mm
Spessore
0.031-0.039 in.
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questi tamponi assorbenti da 37 mm in cellulosa sono usati per rinforzare i filtri nei monitor Millipore per l′analisi della contaminazione. Se saturati con un terreno di crescita, possono essere impiegati anche per la coltura di microrganismi su membrana. Disponibili in confezioni da 100 unità.
Applicazioni
  • Monitoraggio dell′aria
  • Monitoraggio ambientale
  • Monitoraggio della contaminazione via aerosol
  • Protezione dei filtri a membrana in condizioni di pressione o flusso elevati
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kwang-Zin Lee et al.
Cell host & microbe, 20(6), 716-730 (2016-11-28)
Besides digesting nutrients, the gut protects the host against invasion by pathogens. Enterocytes may be subjected to damage by both microbial and host defensive responses, causing their death. Here, we report a rapid epithelial response that alleviates infection stress and protects
Chuqin Huang et al.
Frontiers in immunology, 11, 478958-478958 (2021-03-23)
The humoral immune response to bacterial or fungal infections in Drosophila relies largely on a transcriptional response mediated by the Toll and Immune deficiency NF-κB pathways. Antimicrobial peptides are potent effectors of these pathways and allow the organism to attack
Stefanie Limmer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(42), 17378-17383 (2011-10-12)
An in-depth mechanistic understanding of microbial infection necessitates a molecular dissection of host-pathogen relationships. Both Drosophila melanogaster and Pseudomonas aeruginosa have been intensively studied. Here, we analyze the infection of D. melanogaster by P. aeruginosa by using mutants in both