M000025A0
Monitor vuoti, 25 mm, tipo A
Sample collection and particle analysis
Sinonimo/i:
Involucro da 25 mm, Monitor vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Diam. filtro
25 mm
Raccordi
female Luer inlet slip (requires tubing adapter XX62 000 05)
female Luer outlet slip
applicazioni
environmental
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Panoramica
Sono disponibili due tipi di monitor da 25 mm:
monitor in PS a 3 pezzi, tipo A
Monitor in polistirene a 3 pezzi con anello centrale da 16 mm. Attacco per il vuoto luer slip femmina. Richiede un adattatore per tubi (XX62 000 05). Questo monitor è disponibile anche senza membrane.
Monitor in PP a 3 pezzi, tipo B
Monitor conduttivo in polipropilene rinforzato con carbonio a 3 pezzi con estensione di 50 mm. L′attacco per il vuoto a portagomma evita di impiegare un adattatore per tubi.
Utilizzare i monitor MAWP 025 AC per il monitoraggio dell′amianto aerodisperso in conformità alle specifiche NIOSH.
Il valore del conteggio medio di fondo delle particelle (ABC) è indicato su ogni confezione.
Caratteristiche & vantaggi
•Conformi ai metodi NIOSH standard
•Confezioni contrassegnate con il valore di conteggio medio di fondo (ABC)
•Preassemblati con i filtri in sede
•Disponibili con membrane bianche, nere o quadrettate in due gradi di filtrazione
•Disponibili con membrane appaiate in peso assicurare risparmio di tempo durante le analisi gravimetriche
•Un sottile supporto in cellulosa sigilla il filtro tra le sezioni del monitor, distribuendo uniformemente il flusso del campione sulla superficie del filtro
Applicazioni
Monitoraggio dell′aria, monitoraggio ambientale, monitoraggio della contaminazione da aerosol, monitoraggio dell′amianto
Sono disponibili due tipi di monitor da 25 mm:
monitor in PS a 3 pezzi, tipo A
Monitor in polistirene a 3 pezzi con anello centrale da 16 mm. Attacco per il vuoto luer slip femmina. Richiede un adattatore per tubi (XX62 000 05). Questo monitor è disponibile anche senza membrane.
Monitor in PP a 3 pezzi, tipo B
Monitor conduttivo in polipropilene rinforzato con carbonio a 3 pezzi con estensione di 50 mm. L′attacco per il vuoto a portagomma evita di impiegare un adattatore per tubi.
Utilizzare i monitor MAWP 025 AC per il monitoraggio dell′amianto aerodisperso in conformità alle specifiche NIOSH.
Il valore del conteggio medio di fondo delle particelle (ABC) è indicato su ogni confezione.
Caratteristiche & vantaggi
•Conformi ai metodi NIOSH standard
•Confezioni contrassegnate con il valore di conteggio medio di fondo (ABC)
•Preassemblati con i filtri in sede
•Disponibili con membrane bianche, nere o quadrettate in due gradi di filtrazione
•Disponibili con membrane appaiate in peso assicurare risparmio di tempo durante le analisi gravimetriche
•Un sottile supporto in cellulosa sigilla il filtro tra le sezioni del monitor, distribuendo uniformemente il flusso del campione sulla superficie del filtro
Applicazioni
Monitoraggio dell′aria, monitoraggio ambientale, monitoraggio della contaminazione da aerosol, monitoraggio dell′amianto
Applicazioni
Contaminanti trattenuti: particelle aerodisperse, metalli in tracce, fluoruri particellari
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13