Documenti fondamentali
JMWP09025
Millipore
Filtri a membrana in PTFE con pori da 5,0 μm
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Omnipore Membrane Filter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Omnipore
Parametri
130 °C max. temp.
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
85 μm
Dimensione pori
5.0 μm pore size
80 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Omnipore Membrane Filter comprises polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane. It may be applicable for the filtration of aqueous solutions, clarifying acid and alkaline solutions.
Applicazioni
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Caratteristiche e vantaggi
  • Compatible with solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Biologically and chemically inert.
  • High porosity yields high flow rates.
Note legali
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13