Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
sustainability
Sustainability features
parameter
130 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
85 μm
pore size
10.0 μm pore size, 80 % porosity
shipped in
ambient
General description
Application
- Filtrazione di soluzioni acquose
- Chiarificazione di soluzioni acide e soluzioni alcaline
- filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Analisi delle microplastiche
Features and Benefits
- Compatibile con solventi, soluzioni alcaline e acidi.
- Chimicamente e biologicamente inerte. L'alta porosità consente portate elevate.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic |
| diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. 13 mm | diam. 13 mm |
| manufacturer/tradename Millipore, Omnipore | manufacturer/tradename Millipore, Omnipore | manufacturer/tradename Omnipore, Millipore | manufacturer/tradename Omnipore, Millipore |
| pore size 10.0 μm pore size, 80 % porosity | pore size 80 % porosity, 10.0 μm pore size | pore size 80 % porosity, 1.0 μm pore size | pore size 5.0 μm pore size, 80 % porosity |
| parameter 130 °C max. temp. | parameter 130 °C max. temp. | parameter 130 °C max. temp. | parameter 130 °C max. temp. |
| material PTFE membrane, plain filter, white filter | material white filter, plain filter, PTFE membrane | material white filter, plain filter, PTFE membrane | material PTFE membrane, white filter, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana PTFE con pori da 10,0 μm
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?