Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
152 mm , 6 in.
W
6 in.
depth
6 in.
weight
65 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| weight 65 oz | weight 64 oz | weight 8 oz | weight 16 oz |
| compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
| depth 6 in. | depth 8 in. | depth 8 in. | depth 6 in. |
| W 6 in. | W 8 in. | W 8 in. | W 8 in. |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?