Documenti
IEVH07804
Millipore
Membrana Immobilon®-E in PVDF
4 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
7 cm × 8.4 cm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: IEVH
Immobilon-E è la prima membrana per Western Blotting in PVDF che si bagna in tamponi di trasferimento acquosi. Si elimina così la fase di pre-bagnatura con alcol, necessaria con le altre membrane in PVDF.
Meccanismi principali di binding: elettrostatico, idrofobico
Applicazioni
4 fogli, 7 cm x 8.4 cm, la prima membrana di trasferimento in PVDF per Western Blotting che si bagna in tamponi di trasferimento acquosi o in acqua. Ottimizzate per tecniche di rilevamento chemiluminescente o cromogeno.
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3