HATF08250
Immobilon®-NC Membrane
82 mm disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters
Sinonimo/i:
Membrana in esteri misti di cellulosa
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Membrana Immobilon®-NC, priva di Triton, esteri misti di cellulosa, 0,45 µm, 82 mm, dischi, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Diam. filtro
82 mm
Spessore
180 μm
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilità
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Soluzioni biologiche
- Contatto cellulare
- Filtrazione di volumi molto ridotti che richiedono superfici prive di tensioattivi
- Isolamento di particelle virus-simili nelle acque reflue
- Acqua di grado analitico per microplastiche
- Ritenzione di acidi nucleici, eDNA incluso
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3