Passa al contenuto
HATF04700
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
100 discs, 47 mm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Sustainability features
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), nitrocellulose membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm pore size, 79 % porosity
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Membrana di trasferimento Immobilon®-NC, 47 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), nitrocellulose membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Immobilon®
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
technique(s)
electrophoresis transfer: suitable, western blot: suitable
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
refractive index
n/D 1.51
matrix
Immobilon®
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
capacity
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
bubble point
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Codice filtro: HATF
Il ricorso a miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore privi di tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore .
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Meccanismi principali di binding: elettrostatico, idrofobico
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Soluzioni biologiche
  • Contatto con cellule
  • Volumi estremamente ridotti che necessitano di superfici prive di tensioattivi
  • Isolamento di particelle pseudovirali in acque reflue
  • Microplastiche nelle acqua di grado analitico
  • Binding di acidi nucleici, incluso l′eDNA
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pittogrammi
Flame
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)