GR15L
Anti-EGFR (Ab-5) Mouse mAb (EGFR.1)
lyophilized, clone EGFR.1, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EGFR.1, monoclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry (1-5 g/ml)
Immunofluorescence (1-5 g/ml)
Immunoprecipitation (1-2 g/sample)
Neutralization Studies (1-2 g/ml; see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HL-60 cells
A-431 cells
Altre note
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
WGK 1