Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
GFDX000800
Millipore
Tampone diagnostico in fibra di vetro, rotolo da 8 mm x 100 m
filter W × L 8 mm × 100 m, pack of 1 roll
Sinonimo/i:
Tampone diagnostico in fibra di vetro, Tampone coniugato, Tampone diagnostico, Tampone in fibra di vetro
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1 roll
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SureWick®
Lunghezza
100 m (328 ft)
Larghezza
8 mm
filter W × L
8 mm × 100 m
Largh. rotolo
0.8 cm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I materiali® per tamponi SureWick sono sviluppati e ottimizzati per l′uso nei test diagnostici rapidi a flusso laterale che richiedono un′affidabilità e prestazioni di livello superiore. I tamponi coniugati/diagnostici in fibra di vetro SureWick® vengono usati per il rilascio di reagenti di rivelazione e facilitano Il flusso del campione attraverso la membrana a flusso laterale. Questa confezione contiene un rotolo da 8 mm x 100 m di materiale per tamponi diagnostici in fibra di vetro (GFDX).
Applicazioni
I materiali® per tamponi SureWick sono ottimizzati per essere usati come tamponi adsorbenti, tamponi coniugati o tamponi del campione in un ampio spettro di applicazioni per test a flusso laterale, compresi i test per malattie infettive (COVID-19, HIV, influenza, malaria, STD etc.), oltre che per la salute femminile, la rivelazione di biomarker, i test per l′abuso di droghe, lo sviluppo di farmaci, le analisi ambientali, le applicazioni in campo agricolo, la sicurezza alimentare, i test di qualità sui prodotti e la salute animale.
Caratteristiche e vantaggi
  • I tamponi in fibra di vetro SureWick® hanno un basso livello di estraibili ed un′eccellente affidabilità.
  • Garantiscono un flusso del campione e una veicolazione del reagente sicuri e regolari.
  • Presentano uno spessore, un volume del letto e una qualità della superficie uniformi.
  • Tempi di consegna e di produzione (lead time) rapidi.
  • Supporto tecnico eccellente
Note legali
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1