GFDX001000
Tampone diagnostico in fibra di vetro
filter W × L 10 mm × 100 m, pack of 1 roll
Sinonimo/i:
Tampone coniugato, Tampone diagnostico, Tampone diagnostico in fibra di vetro, rotolo da 10 mm x 100 m, Tampone in fibra di vetro
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 roll
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SureWick®
Lunghezza
100 m (328 ft)
Larghezza
10 mm
filter W × L
10 mm × 100 m
Largh. rotolo
1 cm
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- I tamponi in fibra di vetro SureWick® hanno un basso livello di estraibili ed un′eccellente affidabilità.
- Garantiscono un flusso del campione e una veicolazione del reagente sicuri e regolari.
- Presentano uno spessore, un volume del letto e una qualità della superficie uniformi.
- Tempi di consegna e di produzione (lead time) rapidi.
- Supporto tecnico eccellente
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1