CFSP001700
Rotolo di tamponi per campione in fibra di cellulosa C083
thickness 0.83 mm, filter W × L 17 mm × 100 m, pack of 1 roll
Sinonimo/i:
Tamponi del campione assorbenti in cellulosa, Tamponi assorbenti, Tamponi del campione, Tamponi di cellulosa
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 roll
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SureWick®
Lunghezza
100 m (328 ft)
Larghezza
17 mm
filter W × L
17 mm × 100 m
Spessore
0.83 mm
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- I tampone in fibre di cellulosa SureWick® sono composti di fibra di cellulosa pura al 100% non tessuta.
- Questi tamponi non contengono leganti o colle che possano interferire con le prestazioni dei saggi.
- Prodotti per garantire una eccellente uniformità, forniscono un flusso di campione affidabile e regolare.
- Presentano uno spessore, un volume del letto e una qualità della superficie uniformi.
- Tempi di consegna e di produzione (lead time) rapidi.
- Supporto tecnico eccellente.
WGK 1