C1M15W
MPAGE®® Comb
1.0 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
About This Item
Prodotti consigliati
product name
mPAGE® Combs 1.0 mm 15 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Confezionamento
pkg of 5 packs
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Largh. × alt.
10.1 cm × 8.3 cm
Dimens. gel
8.3 cm × 10.1 cm
Spessore gel
1.0 mm
Dimensione pozzetto
15 wells
Volume pozzetto
26 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Compatibilità
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Note legali
Prodotti correlati
Articoli
Scoprite il sistema mPAGE® Lux per colare gel per SDS-PAGE pronti all’uso in soli 3 minuti. Gel freschi per SDS-PAGE, pronti quando servono.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.