MSHRT
Lastre corte mPAGE® Mini,10 pz.
for use with mPAGE® Gel Caster
Sinonimo/i:
mini gel plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass plate
Confezionamento
pkg of 10 packs
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Largh. × alt.
10.1 cm × 7.3 cm
Dimens. gel
8.3 cm × 10.1 cm
Descrizione generale
Compatibilità
- Base del dispositivo di colatura gel mPAGE®
- Telaio del dispositivo di colatura gel mPAGE®
- Guarnizioni di tenuta del dispositivo di colatura gel mPAGE®
- 10 pozzetti (0,75, 1,0 o 1,5 mm)
- 15 pozzetti (0,75, 1,0 o 1,5 mm)
Note legali
Prodotti correlati
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.