FR139572001
Estapor® Magnetic Microspheres
EM2-100/40 Mag NH2 PS 10%, Encapsulated Magnetic aminated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Livello qualitativo
Composizione
Iron Content, 36.0-50.0%
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml - 10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
Colore
brown
Matrice
polymeric polystyrene/divinylbenzene
Diametro delle microsfere
0.80-1.80 μm
Capacità
10-100 μeq/g surface charge density
Gruppo funzionale
amine (NH2)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Contenuto correlato
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.