EZPIIANP
Human Type IIA Collagen N-Propeptide ELISA Kit
measures PIIANP in 5 μL plasma
Sinonimo/i:
Collagen alpha-1 Type II chain
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Type IIA Collagen N-Propeptide (PIIANP) ELISA,
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
5 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 97-112%
linearity: 91-109%
sensitivity: 39 ng/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... COL2A1(1280)
Descrizione generale
Specificità
No cross-reactivity observed with intact Type I, Type II and Type III collagen and procollagen
Applicazioni
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials