Documenti fondamentali
EZFITBASE1
Millipore
Base della rampa EZ-Fit®
316L stainless steel, 1-place manifold base for filtration application
Sinonimo/i:
Rampa EZ-Fit®, Base della rampa EZ-Fit® per pompa da vuoto EZ-Stream®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Materiali
316L stainless steel
Descrizione
1-place manifold base for filtration application, stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
1-place manifold base for filtration application
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
La rampa da vuoto EZ-FIT® è un componente del sistema di filtrazione su membrana. Sulle uscite dei supporti per filtri Millipore in vetro, plastica o acciaio inossidabile si possono sistemare i tappi perforati standard n. 8. Le rampe sono facili da utilizzare e da mantenere in esercizio. Prevengono la formazione di biofilm, in modo da evitare risultati falsi positivi durante i test di decontaminazione Il modello della valvola a 2 vie impedisce di toccare accidentalmente la testa di filtrazione durante l′apertura o la chiusura della valvola. La valvola di controllo impedisce il riflusso del liquido dal sistema del vuoto. Il modello ad altezza ridotta migliora l′ergonomia in caso di utilizzo nelle cappe a flusso laminare.
Applicazioni
La rampa da vuoto EZ-FIT® è pensata per l′impiego come accessorio di una pompa da vuoto per la filtrazione di campioni dei test per l′analisi microbiologica generale, per la determinazione della carica microbica (prodotti farmaceutici, cibi e bevande) e per il monitoraggio delle acque. Consente la filtrazione di un singolo campione da esaminare.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany