Documenti
EZFITQUICKC
Millipore
attacco rapido per rampa EZ-Fit®
spare parts including one plug and connector
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Confezionamento
pkg of (1 plug and 1 connector)
input
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beer
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La rapida connessione per il vuoto della rampa di filtrazione EZ-Fit® è dotata di un tappo e di un raccordo che si adattano ad entrambe le estremità del tubo della rampa, consentendo di scegliere la direzione del flusso. Il raccordo della rampa di filtrazione EZ-Fit® viene collegato al sistema del vuoto, mentre il tappo serve per sigillare l'altra estremità del tubo della rampa. Il raccordo e il tappo creano un vuoto e una suzione ottimali, contribuendo così a una filtrazione efficiente.
Applicazioni
La connessione rapida per il vuoto della rampa di filtrazione EZ-Fit®, dotata di un tappo e un raccordo, si adatta a entrambe le estremità del tubo della rampa, consentendo la scelta della direzione del flusso.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany