EZFITMIHE
Testa di filtrazione per rampa EZ-Fit®
For use with Microfil® filtration units, 1 unit or 3 units
Sinonimo/i:
Compatible with Microfil® filtration units, Microfil® Filtration head
About This Item
Materiali
316L stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 1 unit (EZFITMIHE1)
pkg of 3 units (EZFITMIHE3)
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
applicazioni
bioburden testing
environmental
water monitoring
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
EZFITMIHE3: 3 units
Comes with the porous membrane support EZFITFRIT3