Documenti fondamentali
MSP000814
Millipore
Filtri EZ-Pak da 0,45µm, neri, reticolati, 47mm
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
Sinonimo/i:
Filtro per membrana EZ-Pak®, Filtri a membrana, Membrane semipermeabili
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filtri EZ-Pak in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,45 μm, neri, quadrettati con diametro di 47 mm. Forniscono elevati recuperi e sono adatti soprattutto per le comuni analisi microbiologiche. Le membrane EZ-Pak e il relativo erogatore rappresentano una rivoluzione nella manipolazione dei filtri nelle analisi che utilizzano il metodo della filtrazione su membrana (MF), perché combinano i vantaggi delle membrane pronte all'uso, sterili e confezionate singolarmente con una facilità d′impiego unica.
Applicazioni
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e alimentare, oltre che nel Controllo Qualità industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana
Note legali
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.