Documenti
CX2286
Supelco
Cicloesano
OmniSolv®
Sinonimo/i:
Hexahydrobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1900225
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-806-2
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
9 %
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -18 °C
Solubilità
0.05 g/L
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
Assorbanza UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.0% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.50AU maxUV Abs. at 220 nm0.20AU maxUV Abs. at 230 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)0.01% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cicloesano suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650455
Cicloesano
Cicloesano ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
179191
Cicloesano
Toluene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Toluene
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.