Documenti fondamentali
CX2290
Supelco
Cicloesano
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Hexahydrobenzene, Cyclohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1900225
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-806-2
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
80.7 °C (lit.)
Tensione di vapore:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
9 %
Impurezze
≤0.02% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -18 °C
Solubilità
0.05 g/L
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Water (H2O): 0.02% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup