Vai a
CPEX02201
Cartuccia Organex-Q® da 55 cm
Removes trace ionic and organic contaminants. For Super-Q® ultrapure high-flow water systems.
Sinonimo/i:
Cartuccia Organex-Q®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1480.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
CHF 1480.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
feature
removal of Inorganic and organic
packaging
pkg of 1 unit
L
55 cm (22 in.)
capacity
120 g ion exchange capacity (NaCl)
compatibility
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
shipped in
ambient
General description
La cartuccia Organex-Q® da 55 cm è una cartuccia di ricambio per il sistema Super-Q® utilizzata per rimuovere tracce di sostanze organiche e inorganiche dall'acqua ultrapura. Contiene una resina a scambio ionico a letto misto di grado nucleare e carbone attivo.
Application
Rimuove le tracce di contaminanti ionici e sostanze organiche.
Features and Benefits
La purificazione è operata dalla resina a scambio ionico e dal carbone attivo.
Legal Information
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CDFC01204QTUM000IXQTUM00ICP
description
Removes trace ionic and organic contaminants. For Super-Q® ultrapure high-flow water systems.
description
For Alpha-Q systems.
description
Removes trace ionic and organic contaminants. For Direct-Q® and Milli-Q®Academic/Biocel/Gradient/Synthesis systems.
description
For trace- and ultra-trace elemental analysis. For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water.
compatibility
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
compatibility
for use with Alpha-Q
compatibility
for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Direct-Q®, for use with Milli-Q® Academic
compatibility
for use with Q-POD® Element, for use with Milli-Q® Element
feature
removal of Inorganic and organic
feature
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
feature
can remove trace levels of organics and ions from ultrapure water
feature
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 4 units
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
capacity
120 g ion exchange capacity (NaCl)
capacity
-
capacity
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
capacity
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cartuccia Organex-Q® da 55 cm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.