CH2900018
Calcium Levofolinate Hydrate / Levoleucovorin Calcium Pentahydrate
Ph. Eur.
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
L-Calcium Folinate, L-Leucovorin Calcium, Levofolinate Calcium Hydrate, Levoleucovorin Calcium
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
agenzia
Ph. Eur.
USP
Stato
powder
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
1) First line treatment for colorectal cancer: In combination with the anticancer drug 5-fluorouracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin or Oxaliplatin, and its derivatives. Calcium Folinate is a modulator of 5-FU and enhances its efficacy in cancer chemotherapy.
2) Treatment of certain neoplastic diseases, severe psoriasis, and adult rheumatoid arthritis as a rescue therapy to reduce the toxic side effects of intermediate or high doses of methotrexate.
3) Treatment of anemia caused by folate deficiency.
Confezionamento
Note legali
Applicazioni
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Articoli
Arcofolin® Methylfolate as a superior alternative to Folic Acid has uniquely become available for nutritional supplementation and fortification.
Contenuto correlato
I nostri folati di elevata qualità sono prodotti nel rispetto delle cGMP come richiesto dalla linea guida ICH Q7 e supportati in tutto il mondo da un’assistenza normativa specializzata.
Our high-quality folates are manufactured under cGMP guideline ICH Q7 and backed by dedicated regulatory support worldwide.