Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 536.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
leucovorin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ca+2].[nH]1c2c([c](nc1N)=O)N(C(CN2)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Folic Acid Tablets
- Leucovorin Calcium
- Leucovorin Calcium Compounded Oral Suspension
- Leucovorin Calcium for Injection
- Leucovorin Calcium Injection
- Leucovorin Calcium Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description BioXtra, ≥99.0% (HPLC) | description analytical standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cell analysis | application(s) forensics and toxicology |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| API family leucovorin | API family leucovorin | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leucovorin Calcium
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?