CBL56
Anti-Adrenocorticotropic Hormone Antibody, CT, clone 56
clone 56, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
ACTH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
56, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MC2R(4158)
rat ... Mc2R(282839)
Specificità
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Positive with rat C-terminal ACTH
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
The antibody is also reactive on formalin fixed paraffin wax embedded tissue and is therefore suitable for immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2