CBL555
Anti-CD34 Class III Antibody, clone 581
clone 581, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
581, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD34(947)
Specificità
The antibody reacts with a single-chain 105-120 kDa heavily O-glycosylated transmembrane glycoprotein which is expressed on haematopoietic progenitor cells, vascular endothelium and some tissue fibroblasts. The intracellular chain of the CD34 antigen is a site of phosphorylation by activated protein kinase C suggesting a putative role in signal transduction. CD34 may also play a role in the adhesion of specific antigens to endothelium.
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2