CBL496F
Anti-CD34 Class II Antibody, clone QBEND/10, FITC conjugated
clone QBEND/10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
QBEND/10, monoclonal
Reattività contro le specie
monkey, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD34(947)
Categorie correlate
Specificità
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
Studies into the control mechanisms of early haemopoiesis
Purification of haemopoietic cells from, for example, FACS
The antibody reacts with both frozen and fixed tissue sections from vascular endothelium and stromal fibroblasts
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2