CBL168
Anti-CD36 Antibody, clone SM-phi
clone SM-phi, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Platelet Glycoprotein IV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SM-phi, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD36(948)
Specificità
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Studies of platelet collagen adhesion receptor
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2