Documenti
BI0833
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Dichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Nome Commerciale
Novabiochem®
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Biosynthesis Novabiochem®
Applicazioni
BI0833-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0833-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Risultati analitici
Color (APHA): 20 max
Dichloroacetic acid: 2.95-3.05% v/v
Form: Clear liquid
Water (H2O): 50ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3